D(-)-Fructose ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Schleimzucker
, Fruchtzucker
, Lävulose
, D(-)-Lävulose
A17718.30EA
29.9
EUR
A17718.30
A17718.0I
A17718.0B
D(-)-Fructose ≥99%
D(-)-Fructose
Formel:
C₆H₁₂O₆ Molecular Weight: 180,16 g/mol Siedepunkt: 552 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼ 105…110 °C Dichte: 1,59 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00148910 CAS-Nummer: 57-48-7 EINECS: 200-333-3 Merck Index: 14,4273 |