D(-)-Fructose ≥99%, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: SchleimzuckerFruchtzuckerLävuloseD(-)-Lävulose
0226-1KGEA 77.9 EUR
0226-1KG 0226-5KG 0226-12KG
D(-)-Fructose ≥99%, hochrein
D(-)-Fructose
Formel: C₆H₁₂O₆
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Siedepunkt: 552 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 100…110 °C
Dichte: 1,59 g/cm³ (20 °C. OECD 109)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148910
CAS-Nummer: 57-48-7
EINECS: 200-333-3
Merck Index: 13,04295
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/17/7455117.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Arsen <= 0,0001%
Calcium und Magnesium <= 0,005%
Chlorid <= 0,018%
Schwermetalle (wie Pb) <= 0,0005%
Trocknungsverlust <= 0,5%
Reinheit >= 99%
Glührückstand <= 0,5%
Sulfat <= 0,025%