D(-)-Fructose ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: SchleimzuckerFruchtzuckerLävuloseD(-)-Lävulose
103674YEA 54.7 EUR
103674Y
D(-)-Fructose ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
D(-)-Fructose
Formel: C₆H₁₂O₆
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Siedepunkt: 552 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 100…110 °C
Dichte: 1,59 g/cm³ (20 °C. OECD 109)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148910
CAS-Nummer: 57-48-7
EINECS: 200-333-3
Merck Index: 13,04295
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/14/2299614.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.0 %
IR Spectrum Passes test
Spec.opt.rot.(10 %;water)(on anhydrous) -93.5 to -91.0 °
Glucose Max. 0.5 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Water Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Cd (Cadmium) Max. 1 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm
Zn (Zinc) Max. 5 ppm