D(-)-Fructose, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: SchleimzuckerFruchtzuckerLävuloseD(-)-Lävulose
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALF0127-10MGEA 27.1 EUR
SIALF0127-10MG SIALF0127-100G SIALF0127-500G SIALF0127-1KG SIALF0127-5KG
D(-)-Fructose, Sigma-Aldrich®
D(-)-Fructose
Formel: C₆H₁₂O₆
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Siedepunkt: 552 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 100…110 °C
Dichte: 1,59 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148910
CAS-Nummer: 57-48-7
EINECS: 200-333-3
Merck Index: 13,04295
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/14/2299614.jpg