D(-)-Fructose, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: SchleimzuckerFruchtzuckerLävuloseD(-)-Lävulose
24975.294EA 71.1 EUR
24975.294
D(-)-Fructose, GPR RECTAPUR®
D(-)-Fructose
Formel: C₆H₁₂O₆
Molecular Weight: 180,16 g/mol
Siedepunkt: 552 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 100…110 °C
Dichte: 1,59 g/cm³ (20 °C. OECD 109)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00148910
CAS-Nummer: 57-48-7
EINECS: 200-333-3
Merck Index: 13,04295
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/14/2299614.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Specific optical rotation (10 %; water) -94 to -90 °
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Water Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm