L(+)-Arabinose ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
A11921.30EA 348 EUR
A11921.30 A11921.18
L(+)-Arabinose ≥99%
L(+)-Arabinose
Formel: C₅H₁₀O₅
Molecular Weight: 150,13 g/mol
Siedepunkt: 331 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 155…160 °C
Dichte: 1,585 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067709
CAS-Nummer: 5328-37-0
EINECS: 201-767-6
Merck Index: 14,761
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/52/2302452.jpg