L(+)-Arabinose, Millipore®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01492.5000EA 4710 EUR
1.01492.5000 1.01492.0100
L(+)-Arabinose, Millipore®
L(+)-Arabinose
Formel: C₅H₁₀O₅
Molecular Weight: 150,13 g/mol
Siedepunkt: 331 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 158…160 °C
Dichte: 1,585 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067709
CAS-Nummer: 5328-37-0
EINECS: 226-214-6
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/52/2302452.jpg