L(+)-Arabinose, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

SIAL10839-10GEA 147 EUR
SIAL10839-10G SIAL10839-50G
L(+)-Arabinose, Sigma-Aldrich®
L(+)-Arabinose
Formel: C₅H₁₀O₅
Molecular Weight: 150,13 g/mol
Siedepunkt: 331 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 158…160 °C
Dichte: 1,585 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067709
CAS-Nummer: 5328-37-0
EINECS: 226-214-6
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/52/2302452.jpg

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR