TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether) 10% in wässriger Lösung, Proteomik-Qualität peroxidfrei
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanolO-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanolPolyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]etherAlkylphenylpolyethylenglycolO-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl]decaoxyethylen4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenylpolyethylenglycol
M236-10ML-5PKEA 249 EUR
M236-10ML-5PK
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether) 10% in wässriger Lösung, Proteomik-Qualität peroxidfrei
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
High purity Pro-Pure™ grade detergents are carefully packed under inert gas, making them extremely stable.
  • Optimised for isolating proteins and sample preparation
  • Contains <1 ug/ml of peroxide
  • Convenient concentrations pre-measured in ampoules
  • Long-term stability
Lieferumfang: Enthält 5*10 ml Vials einer 10% igen Lösung.
MDL: MFCD00132505
CAS-Nummer: 9002-93-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Farbe (APHA) 100
Peroxide entspricht
pH (50 %, Wasser) bei 25 °C 6,0 - 8,0
Protease nicht nachweisbar