Tween® 20 (Polysorbat) 10% in wässriger Lösung, Proteomik-Qualität peroxidfrei
Lieferant: VWR Chemicals
M228-10ML-5PKEA 207 EUR
M228-10ML-5PK
Tween® 20 (Polysorbat) 10% in wässriger Lösung, Proteomik-Qualität peroxidfrei
Tween® 20 (Polysorbat)
  • Optimised for isolating proteins and sample preparation
  • Contains < 1ug of peroxide per ml
  • Convenient concentrations pre-measured in ampoules
  • Long-term stability
Lieferumfang: Enthält 5*10 ml Vials einer 10% igen Lösung.
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Molecular Weight: 1227,53 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00165986
CAS-Nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
DNase nicht nachweisbar
Schwermetalle 0,001 %
Identität entspricht
Milliflex (SDA) nicht nachweisbar
Milliflex (TSA) nicht nachweisbar
Peroxid 1,0 µmol/ml
Protease nicht nachweisbar
Glührückstand 0,25 %
RNase nicht nachweisbar