Streptomycinsulfat
Lieferant: EDQM
Achtung
XXXXS1400000EA 0 EUR
XXXXS1400000 EDQMS1400000
Streptomycinsulfat
Streptomycin sulphate
Formel: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
Molecular Weight: 1457,4 g/mol
Schmelzpunkt: 250 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00037023
CAS-Nummer: 3810-74-0
EINECS: 223-286-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08983