Streptomycinsulfat
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Achtung
PROOICRS0416EA 215 EUR
PROOICRS0416
Streptomycinsulfat
Streptomycin sulphate
Formel: C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
Molecular Weight: 1457,4 g/mol
Schmelzpunkt: 250 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00037023
CAS-Nummer: 3810-74-0
EINECS: 223-286-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08983