Zellulose MN 301 für DC
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
Synonyme: Zellulose
816250.1 816250.5
MANA816250.1EA 111 EUR
MANA816250.1 MANA816250.5
Zellulose MN 301 für DC
Zellulose
Cellulose adsorbent for thin-layer chromatography.
  • Native fibrous cellulose
  • Standard grade
Formel: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Molecular Weight: 342,3 g/mol
Schmelzpunkt: 260…270 °C
Dichte: 1,27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081512
CAS-Nummer: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Fibre length (95 %) 2 – 20 μm
Average degree of polymerization 400 – 500
Specific surface acc. to Blaine 15000 cm²/g
Fe ≤20 ppm
Cu ≤6 ppm
P ≤7 ppm
CH₂Cl₂ extract ≤0,25 %
Residue on ignition at 850 °C ≤1500 ppm