Zellulose, Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: Zellulose

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

22183-1KG-FEA 142 EUR
22183-1KG-F
Zellulose, Supelco®
Zellulose
Formel: (C₁₂H₂₂O₁₁)n
Molecular Weight: 342,3 g/mol
Schmelzpunkt: 260…270 °C
Dichte: 1,27…1.6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081512
CAS-Nummer: 9004-34-6
EINECS: 232-674-9
Merck Index: 13,01977

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR