Zellulose, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Zellulose
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
22184-250G-FEA
115
EUR
22184-250G-F
Zellulose, Supelco®
Zellulose
Formel:
(C₁₂H₂₂O₁₁)n Molecular Weight: 342,3 g/mol Schmelzpunkt: 260…270 °C Dichte: 1,27…1.6 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081512 CAS-Nummer: 9004-34-6 EINECS: 232-674-9 Merck Index: 13,01977 |