Agar, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: Agar Agar
12177-1EA 290 EUR
12177-1
Agar, Millipore®
Agar
Schmelzpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081288
CAS-Nummer: 9002-18-0
EINECS: 232-658-1
Merck Index: 13,00184
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/91/2298191.jpg