Agar, feines Pulver, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, reinst, SAFC®
Lieferant: Merck
Synonyme: Agar Agar
1.01615.9025EA 0 EUR
1.01615.9025 1.01615.1000
Agar, feines Pulver, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, reinst, SAFC®
Agar
Schmelzpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081288
CAS-Nummer: 9002-18-0
EINECS: 232-658-1
Merck Index: 13,00184
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/91/2298191.jpg