Agar, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Agar Agar
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A4675-1KG A4675-500G
SIALA4675-1KGEA 776 EUR
SIALA4675-1KG SIALA4675-500G
Agar, Sigma-Aldrich®
Agar
Formel: C₁₂nH₁₈nOn₉n
Schmelzpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081288
CAS-Nummer: 9002-18-0
EINECS: 232-658-1
Merck Index: 13,00184
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36877cbcfaca6a0ace648ee20ae51b3467f2748c&vid=4295a0dcbc54bbbd374a5fb934297574c6848d32&prid=web&clid=SAPDAM