VWR® VisiCam® B5, USB-Digitalkamera
Lieferant: VWR
VWR® VisiCam®
630-2957EA 423 EUR
630-2957
VWR® VisiCam® B5, USB-Digitalkamera
Kameras
Die VisiCam B5 ist eine Mikroskop-Okularkamera mit C-Mount.
  • C-Mount-Anschluss für die Verwendung an trinokularen Anschlüssen
  • Intuitiv, flexibel und einfach in der Handhabung
Empfohlen für Unterrichtszwecke und Routine-Anwendungen.
Lieferumfang: Lieferung mit Software, Kalibrierungsobjektträger, USB-Kabel (1,8 m) und Okular-Adaptern für binokulare und monokulare Mikroskope (30 und 30,5 mm Durchmesser).