Acrylamid-Bisacrylamid (29:1) 40% in wässriger Lösung
Lieferant: PanReac AppliChem
Gefahr
Synonyme: Acrylamid-Bis
A0385.0500 A0385.1000
A0385.0500EA 58.2 EUR
A0385.0500 A0385.1000
Acrylamid-Bisacrylamid (29:1) 40% in wässriger Lösung
Acrylamid-Bis (32:1)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00080848
UN: 3426
ADR: 6.1,III