VWR® Acryl/Bis™, Acrylamin/Bis-Acrylamin
Lieferant: Avantor
VWR®
M157-500MLEA 0 EUR
M157-500ML
VWR® Acryl/Bis™, Acrylamin/Bis-Acrylamin
Elektrophorese-Gele Agarose und Acrylamid
Eine 40 %ige (w/v) Lösung aus hochreinem Acrylamid (38,96 %) und Bisacrylamid (1,04 %) in einem Endverhältnis von 37,5:1.
VWR® bietet ein umfangreiches Sortiment an vorabgewogenen Acrylamid- und Bisacrylamid-Pulvermischungen, vorgemischten Stammlösungen und gebrauchsfertigen Lösungen für die maßgeschneiderte Polyacrylamid-Gelelektrophorese von Proteinen. Ultrarein(>99,9 %) Acrylamid- und Bis-Acrylamid-Pulver bieten die Flexibilität, Lösungen mit Konzentrationen und Verhältnissen für alle Elektrophoreseanwendungen herzustellen. Flüssige Mischungen minimieren den Umgang mit neurotoxischem Acrylamid.