Platin-Rhodium-Legierung (90:10 gew.%), Drahtform für ISA Typ S Thermoelement mit Referenzqualität, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Lieferant: Thermo Scientific
42893.G1
42893.G5
42893.G1EA
337
EUR
42893.G1
42893.G5
Platin-Rhodium-Legierung (90:10 gew.%), Drahtform für ISA Typ S Thermoelement mit Referenzqualität, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Platin-Rhodium-Legierung (90:10 gew.%)
Molecular Formula: Pt:Rh; 90:10 wt%
Physical Form: ≈0.25g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00198186