VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Lieferant: VWR
VWR®
422381BEA 680 EUR
422381B
VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Proteine und Peptide
Hergestellt durch ein Hitzeschockverfahren mit Natriumcaprylat als Stabilisator und zusätzlichen Behandlungen, darunter Dialyse und Deionisierung.
  • geringer Endotoxingehalt