Gadolinium-Standardlösung, 1000 mg/L Gd in verd. Salpetersäure (aus Gd2O3) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Lieferant: Merck
Certipur®
1.70318.0100EA 277 EUR
1.70318.0100
Gadolinium-Standardlösung, 1000 mg/L Gd in verd. Salpetersäure (aus Gd2O3) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Standards Kationischer Standards Gadolinium-Standards
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST