Magnesium-Standardlösung, 1000 mg/L Mg in verd. Salpetersäure (aus Mg) ARISTAR® Standard für Ionenchromatographie
Lieferant: Avantor
VWR® ARISTAR®
458212WEA 110 EUR
458212W
Magnesium-Standardlösung, 1000 mg/L Mg in verd. Salpetersäure (aus Mg) ARISTAR® Standard für Ionenchromatographie
Standards Kationischer Standards Magnesium-Standards
Mg in H₂O tr.HNO₃.
Rückführbar auf SRM von NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO Guide 34/ ISO17025 akkreditiert sind.
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST. Hergestellt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO Guide 34/ ISO17025 akkreditiert sind
Lieferumfang: Lieferung inklusive Analysenzertifikat.