Polyethylenglycol 10.000

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: Polyglycol 10.000PEG 10.000Polyethylenoxid 10.000Polyoxyethylen 10.000

B21955.0BEA 72.5 EUR
B21955.0B B21955.30
Polyethylenglycol 10.000
Polyethylenglycol 10.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 10000 g/mol
Schmelzpunkt: 58…63 °C
Dichte: 1,2
Flammpunkt: 265 °C (509 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 203-473-3
Merck Index: 14,7568

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR