Polyethylenglycol 1.500, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Polyglycol 1.500Polyoxyethylen 1.500PEG 1.500Polyethylenoxid 1.500
26604.296EA 63.2 EUR
26604.296
Polyethylenglycol 1.500, TECHNICAL
Polyethylenglycol 1.500
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 1500 g/mol
Siedepunkt: >250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 44…48 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht