Polyethylenglycol 1.500, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Polyglycol 1.500
, Polyoxyethylen 1.500
, PEG 1.500
, Polyethylenoxid 1.500
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
81289-1GEA
220
EUR
81289-1G
Polyethylenglycol 1.500, Supelco®
Polyethylenglycol 1.500
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Molecular Weight: 1500 g/mol Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 44…48 °C Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 260 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081839 CAS-Nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...