Polypropylenglycol, M.W. 2,000
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: PolypropylenoxidPolyoxypropylen
ACRO192185000EA 50.8 EUR
ACRO192185000 ACRO192180025
Polypropylenglycol, M.W. 2,000
Polypropylenglycol
Formel: H(OCH₂CH₂CH₂)nOH
Siedepunkt: 200 °C
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 1 g/cm³
Flammpunkt: 230 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084446
CAS-Nummer: 25322-69-4
EINECS: 500-038-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.15 %
Color scale ≤50 APHA
Viscosity 135 to 165 mm²/s (at 40°C)
Acid value ≤0.1 mg KOH/g
Hydroxyl value 53 to 58 mg KOH/g