Polyethylenglycol 20.000
Lieferant: Serva
Synonyme: Polyethylenoxid 20.000Polyoxyethylen 20.000PEG 20.000Polyglycol 20.000
SERA33138.02EA 322 EUR
SERA33138.02 SERA33138.01
Polyethylenglycol 20.000
Polyethylenglycol 20.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 20000 g/mol
Schmelzpunkt: 58…63 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 260 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2