Polyethylenglycol 300, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Polyethylenoxid 300Polyoxyethylen 300Polyglycol 300PEG 300
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
81283-1GEA 208 EUR
81283-1G
Polyethylenglycol 300, Supelco®
Polyethylenglycol 300
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 300 g/mol
Schmelzpunkt: –15…–10 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2