Polyethylenglycol 4.000, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: PEG 4.000 Polyethylenoxid 4.000 Polyglycol 4.000 Polyoxyethylen 4.000

26606.293EA 53.9 EUR
26606.293 26606.464
Polyethylenglycol 4.000, TECHNICAL
Polyethylenglycol 4.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 4000 g/mol
Siedepunkt: >250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 53…58 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01779612
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Prüfung auf Identität Entspricht

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR