Polyethylenglycol 4.000, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Polyoxyethylen 4.000PEG 4.000Polyglycol 4.000Polyethylenoxid 4.000
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL81242-1KGEA 90.7 EUR
SIAL81242-1KG
Polyethylenglycol 4.000, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 4.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molecular Weight: 4000 g/mol
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 53…58 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01779612
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2