Polyethylenglycol 4.000, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Polyoxyethylen 4.000
, PEG 4.000
, Polyglycol 4.000
, Polyethylenoxid 4.000
SIAL95904-250G-FEA
30.7
EUR
SIAL95904-250G-F
SIAL95904-1KG-F
Polyethylenglycol 4.000, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycol 4.000
Formel:
H(OCH₂CH₂)nOH Molecular Weight: 4000 g/mol Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 53…58 °C Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 250 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01779612 CAS-Nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |