TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether) 98% für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-, proteasefrei
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl]decaoxyethylen, 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenylpolyethylenglycol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol, Alkylphenylpolyethylenglycol
327371000 327372500
ACRO327371000EA 65 EUR
ACRO327371000 ACRO327372500
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether) 98% für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-, proteasefrei
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Siedepunkt: 270 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 6 °C
Dichte: 1,067 g/cm³
Flammpunkt: 274 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00132505
CAS-Nummer: 9002-93-1
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06793
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear viscous liquid
Water ≤0.2 %
HPLC ≥97.5 %
pH 6 to 8 (5 % in water)
Dnase,Rnase,Protease activity Not detected
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Peroxides ≤0.01 %