TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl]decaoxyethylen, 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenylpolyethylenglycol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol, Alkylphenylpolyethylenglycol
CAS No.: 9002-93-1
Formula Weight: ca. 625
Flash Point: 180°(356°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.061
Refractive Index: 1.4900
Odour: Mild
Melting Point: ca 5°
Boiling Point:
Detergent, equivalent to Nonidet P-40
Siedepunkt:
>250 °C Schmelzpunkt: ∼ 5 °C Dichte: 1,061 Flammpunkt: 180 °C (356 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00132505 CAS-Nummer: 9002-93-1 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 14,6761 |