TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Lieferant: G Bioscienes
Gefahr
Synonyme: (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanolO-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanolPolyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]etherAlkylphenylpolyethylenglycolO-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl]decaoxyethylen4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenylpolyethylenglycol
DG009EA 331 EUR
DG009
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Siedepunkt: ∼200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 6 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 251 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00132505
CAS-Nummer: 9002-93-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06793