Paraformaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Polyoxymethylen, Polymethanal
A11313.0C A11313.0E A11313.22 A11313.36 A11313.PG
A11313.0CEA 268 EUR
A11313.0C A11313.0E A11313.22 A11313.36 A11313.PG
Paraformaldehyd ≥97%
Paraformaldehyd
Formel: (CH₂O)n
Siedepunkt: 135…136 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: 120…170 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,30
Flammpunkt: 71 °C (159 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133991
CAS-Nummer: 30525-89-4
EINECS: 200-001-8
UN: 2213
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,7025