Paraformaldehyd
Lieferant: POLYSCIENCES
|
Achtung
|
Synonyme:
Polyoxymethylen, Polymethanal
00380-1
00380-250
POLS00380-1EA
0
EUR
POLS00380-1
POLS00380-250
Paraformaldehyd
Paraformaldehyd
Formel:
(CH₂O)n Siedepunkt: 135…136 °C (13 mmHg) Schmelzpunkt: 123 °C Dichte: 1,46 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 70 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00133991 CAS-Nummer: 30525-89-4 UN: 2213 ADR: 4.1,III Merck Index: 13,07096 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...