Polysorbat 80
Lieferant: CAESAR & LORENTZ GMBH
Synonyme: Polyethylenglycol-sorbitan-monooleatSorbitanmono(cis-9-octadecenoat), ethoxyliertPolyoxyethylen-sorbitan-monooleatSorbitanmonooleat, ethoxyliert
CSLO3478.0250EA 48.7 EUR
CSLO3478.0250
Polysorbat 80
Polysorbat 80
Schmelzpunkt: 100 °C
Flammpunkt: 113 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082107
CAS-Nummer: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9