di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat

Lieferant: Honeywell Chemicals

Synonyme: (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybutandisäure Dinatriumsalz Dihydrat(R,R)-(+)-Weinsäure Dinatriumsalz DihydratL(+)-Natriumtartrat dibasisch DihydratL(+)-Weinsäure Dinatriumsalz Dihydrat(R,R)-(+)-Natriumtartrat dibasisch Dihydrat(R,R)-(+)-2,3-Dihydroxy-1,4-butandisäure Dinatriumsalz Dihydrat(R,R)-(+)-Dinatriumtartrat DihydratL(+)-Threarsäure Dinatriumsalz Dihydrat(R,R)-(+)-2,3-Dihydroxybernsteinsäure Dinatriumsalz Dihydrat

HONE25517.9040EA 0 EUR
HONE25517.9040
di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat
di-Natrium-L(+)-tartrat Dihydrat
Formel: NaOOC(CHOH)₂COONa·2H₂O
Molecular Weight: 230,08 g/mol
Schmelzpunkt: 57 °C
Dichte: 1,818 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00150035
CAS-Nummer: 6106-24-7
EINECS: 212-773-3
Merck Index: 12,08833
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/17/2299817.jpg

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR