Tween® 20 (Polysorbat), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
655205-250EA 100 EUR
655205-250
Tween® 20 (Polysorbat), Millipore®
Tween® 20 (Polysorbat)
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Molecular Weight: 1227,53 g/mol
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00165986
CAS-Nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3