Polysorbat 20, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Polyoxyethylen-sorbitan-monolauratSorbitanmonolaurat, ethoxyliertPolyethylenglycol-sorbitan-monolauratSorbitanmonododecanoat, ethoxyliert
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL44112-100G-FEA 44.6 EUR
SIAL44112-100G-F
Polysorbat 20, Sigma-Aldrich®
Polysorbat 20
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00165986
CAS-Nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3