Tannin ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
Synonyme:
Gerbsäure, Tannin
36410.22
36410.36
36410.22EA
46.7
EUR
36410.22
36410.36
Tannin ACS
Tannin
CAS No.: 1401-55-4
Molecular Formula: C76H52O46
Formula Weight: 1701.23
Flash Point: 199°(390°F)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Light Sensitive
pH: 3.5
Melting Point: ca 218° dec.
Solubility: Soluble in water, warm glycerol, alcohol, acetone
Beilstein Reference: 8186396
Merck Reference: 14,9052
MDL No.: MFCD00066397
Formel:
C₇₆H₅₂O₄₆ Molecular Weight: 1701,2 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 218 °C (Zersetzung) Dichte: >1 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 199 °C (390 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066397 CAS-Nummer: 1401-55-4 EINECS: 215-753-2 Merck Index: 14,9052 |