Tannin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Gerbsäure, Tannin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
403040-100G 403040-500G 403040-50G
SIAL403040-100GEA 39.2 EUR
SIAL403040-100G SIAL403040-500G SIAL403040-50G
Tannin, Sigma-Aldrich®
Tannin
Formel: C₇₆H₅₂O₄₆
Molecular Weight: 1701,2 g/mol
Schmelzpunkt: 218…219 °C
Dichte: >1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 199 °C
MDL: MFCD00066397
CAS-Nummer: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Index: 12,09221