Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼ 1.300.000 (K85-95)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: PolyvidonPoly[1-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)ethylen]PVP
43728.A1EA 230 EUR
43728.A1 43728.18 43728.30
Polyvinylpyrrolidon, M.W. ∼ 1.300.000 (K85-95)
Polyvinylpyrrolidon
Formel: (C₆H₉NO)n
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01076626
CAS-Nummer: 9003-39-8
Merck Index: 14,7697