Diisopropylether ≥99% stabilisiert, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Stabilisierung:
Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol 10 ppm
24896.291EA
32.9
EUR
24896.291
Diisopropylether ≥99% stabilisiert, TECHNICAL
Diisopropylether
Formel:
(CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂ Molecular Weight: 102,18 g/mol Siedepunkt: 68,5 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –86 °C Dichte: 0,726 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –28 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008880 CAS-Nummer: 108-20-3 EINECS: 203-560-6 UN: 1159 ADR: 3,II Merck Index: 13,05232 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99 % |
Appearance | Clear colourless liquid |
IR Spectrum | Passes test |
Peroxides | Not detectable |
Propan-2-ol | Max. 1.5 % |