Diethylether, getrocknet (max. 0,01% H₂O) ≥99,5% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) stabilisiert für die HPLC, UHPLC, für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: EthyletherEtherÄtherEthoxyethan2,2'-Oxydiethan2,2'-Oxybisethan
Stabilisierung: Stabilisiert mit Ethanol 1,5 - 3,5%
9237-03EA 556.59 EUR
9237-33 9237-03
Diethylether, getrocknet (max. 0,01% H₂O) ≥99,5% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) stabilisiert für die HPLC, UHPLC, für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®
Diethylether
For high performance liquid chromatography. UV cutoff 220 nm. Packaged under nitrogen.
Formel: (CH₃CH₂)₂O
Molecular Weight: 74,12 g/mol
Siedepunkt: 35 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –123 °C
Dichte: 0,7135 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011646
CAS-Nummer: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3,I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/58/730258.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-350 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 280 nm ≤0.02
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 254 nm ≤0.07
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 231 nm ≤0.4
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤220
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at 450 nm Emission ≤0.5 ppb
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission Maximum for Impurities ≤1.0 ppb
Assay (by GC, corrected for water, exclusive of preservative) ≥99.5 %
Peroxide (as H₂O₂) ≤5 ppm
Preservative (C₂H₅OH) 1.5 - 3.5 %
Residue after Evaporation ≤5 ppm
Titrable Acid (µeq/g) ≤0.2
Water (H₂O)(by coulometry) ≤0.01 %