DL-Apfelsäure 99-100,5%, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: (±)-Hydroxy-1,4-butandisäure(±)-Apfelsäure(±)-Hydroxybernsteinsäure
0664-2.5KGEA 321 EUR
0664-2.5KG
DL-Apfelsäure 99-100,5%, hochrein
DL-Apfelsäure
Formel: HOOCCH(OH)CH₂COOH
Molecular Weight: 134,09 g/mol
Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 131…132 °C
Dichte: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064212
CAS-Nummer: 617-48-1
EINECS: 210-514-9
Merck Index: 13,05730
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/67/2343067.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Fumaric Acid < 1%
Heavy Metals (as Pb) ≤ 0,001%
Insolubles ≤ 0,1%
Maleic Acid ≤ 0,05%
Purity 99 - 100,5%
Residue on Ignition ≤ 0,1%