DL-Apfelsäure
Lieferant: Molekula
|
Gefahr
|
Synonyme:
(±)-Hydroxy-1,4-butandisäure
, (±)-Apfelsäure
, (±)-Hydroxybernsteinsäure
MOLE13559814-1KGEA
136
EUR
MOLE13559814-1KG
DL-Apfelsäure
DL-Apfelsäure
Formel:
HOOCCH(OH)CH₂COOH Molecular Weight: 134,09 g/mol Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 131…132 °C Dichte: 1,601 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064212 CAS-Nummer: 617-48-1 EINECS: 210-514-9 Merck Index: 13,05730 |